Documentos
473456
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Fórmula linear:
Mo(NCCH3)3(CO)3
Número CAS:
Peso molecular:
303.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
pf
90 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo].[C+]#[O-].[C+]#[O-].[C+]#[O-].CC#N.CC#N.CC#N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3