Documentos
472840
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-benzoyl-D-glucal
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18O6
Número CAS:
Peso molecular:
354.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]25/D −102°, c = 1 in chloroform
pf
129-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C20H20O8/c21-11-15(22)18(28-20(26)14-9-5-2-6-10-14)17(24)16(23)12-27-19(25)13-7-3-1-4-8-13/h1-11,15-18,22-24H,12H2/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
chave InChI
FSHBWIUEGPPPIJ-BSDSXHPESA-N
Aplicação
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Visite a Biblioteca de Documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)