Documentos
472204
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
205.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
47 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidade
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H
chave InChI
BZWCKYVPHPOLDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup