Documentos Principais
472115
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxamide
97%
Sinônimo(s):
Pyromellitamide
About This Item
Fórmula linear:
C6H2(CONH2)4
Número CAS:
Peso molecular:
250.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cc(C(N)=O)c(cc1C(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c11-7(15)3-1-4(8(12)16)6(10(14)18)2-5(3)9(13)17/h1-2H,(H2,11,15)(H2,12,16)(H2,13,17)(H2,14,18)
chave InChI
FGLFAMLQSRIUFO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)