Documentos Principais
469084
Sigma-Aldrich
DAB-Am-32, Polypropylenimine dotriacontaamine Dendrimer, Generation 4.0
volume 5,054 Å3
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2]2]2
Número CAS:
Peso molecular:
3513.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
peso molecular
calculated mol wt 3,514
volume
5,054 Å3
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
viscosidade
2.5 poise(50 °C)(lit.)
temperatura de transição
Tg −87 °C
solubilidade
methanol and water: soluble
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCN(CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCCN(CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN
forma física
Contains 32 primary amino groups.
Informações legais
DSM product
produto comparável
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)