Documentos
468827
Sigma-Aldrich
3-(Thianaphthen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
257.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]23/D −4°, c = 7 in methanol
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O