463094
Trimethylboron
electronic grade, ≥98.35%
Sinônimo(s):
Trimethylborane
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
Ensaio
≥98.35%
forma
gas
adequação da reação
core: boron
Impurezas
<1 ppm Oxygen (O2)
<1.5% Dimethylethylborane [B(CH3)2C2H5]
<10 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Nitrogen (N2)
<100 ppm Methane (CH4)
<1000 ppm Trimethylamine (TMA)
<50 ppm Hydrogen (H2)
pb
−20.2 °C (lit.)
pf
−161.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CB(C)C
InChI
1S/C3H9B/c1-4(2)3/h1-3H3
chave InChI
WXRGABKACDFXMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)