463027
Germane
electronic grade, ≥99.997%
Sinônimo(s):
Germanium tetrahydride, Germanium(4+) hydride, Monogermane, Tetrahydrogermane
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
densidade de vapor
1.53 (−142 °C, vs air)
Ensaio
≥99.997%
forma
gas
Impurezas
<0.5 ppm Oxygen (O2)
<1 ppm Carbon monoxide + Trigermane (CO+Ge3H8)
<1 ppm THC
<1 ppm Water (H2O)
<2 ppm Carbon dioxide (CO2)
<2 ppm Nitrogen (N2)
<20 ppm Digermane (Ge2H6)
<5 ppm Chlorogermanes
<5 ppm Germoxanes
<50 ppm Hydrogen (H2)
pb
−88.4 °C (lit.)
pf
−165 °C (lit.)
temperatura de transição
critical temperature 35 °C
cadeia de caracteres SMILES
[GeH4]
InChI
1S/GeH4/h1H4
chave InChI
QUZPNFFHZPRKJD-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)