Documentos
462845
Sigma-Aldrich
2-Butyl-1-indanone
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16O
Número CAS:
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
pb
98 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H16O/c1-2-3-6-11-9-10-7-4-5-8-12(10)13(11)14/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9H2,1H3
chave InChI
AWYXNIWXOXKRDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Butyl-1-indanone is an indanone derivative. It undergoes transfer hydrogenation reaction with tributylamine in the presence of Pd/C catalyst.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Structure and substituent effects on retention and chiral resolution of ketones and alcohols on microcrystalline cellulose triacetate plates.
Lepri L, et al.
Chromatographia, 71(7-8), 685-694 (2010)
Transfer hydrogenation of ketones to alkanes
using tributylamine under heterogeneous Pd/C
catalysis
Kim TG, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 28(10), 797-799 (2014)