Key Documents
462055
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate diacrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH2C(CH3)2CO2CH2C(CH3)2CH2O2CCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
312.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
contém
300 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
198 °C (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
Outras notas
Contains neopentyl glycol diacrylate, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, neopentyl glycol and mixed esters of acrylic acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)