46195
Farnesylacetone
technical, mixture of stereo isomers, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
6,10,14-Trimethyl-5,9,13-pentadecatrien-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.481
densidade
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=O
InChI
1S/C18H30O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h9,11,13H,6-8,10,12,14H2,1-5H3
chave InChI
LTUMRKDLVGQMJU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves