Documentos
460850
Sigma-Aldrich
2-Chlorochalcone, predominantly trans
98%
Sinônimo(s):
3-(2-Chlorophenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=CHCOC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
242.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
49-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1\C=C\C(=O)c2ccccc2
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup