Documentos
455814
Sigma-Aldrich
Potassium chlorate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
KClO3
Número CAS:
Peso molecular:
122.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
crystalline
pf
356 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges