Key Documents
452475
Sigma-Aldrich
trans-3-Benzoylacrylic acid
97%
Sinônimo(s):
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(O)=O
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves