Documentos
447617
Sigma-Aldrich
Hexaethyldigermanium(IV)
97%
Sinônimo(s):
1,1,1,2,2,2-Hexaethyldigermane, Hexaethyldigermane
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3GeGe(C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
319.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
core: germanium
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
pb
219 °C (lit.)
densidade
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Ge](CC)(CC)[Ge](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H30Ge2/c1-7-13(8-2,9-3)14(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
chave InChI
KAZJJJFSTXNXEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup