446963
Trichloro(hexyl)silane
97%
Sinônimo(s):
Hexyltrichlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
191-192 °C (lit.)
densidade
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H13Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
chave InChI
LFXJGGDONSCPOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter