Documentos
445428
Sigma-Aldrich
Glycidyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
98%
Sinônimo(s):
2H-Perfluoroethyl glycidyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6F4O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.349 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
densidade
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(F)(F)OCC1CO1
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup