442895
Mercury(I) sulfate
96%
Sinônimo(s):
Mercurous sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
powder
densidade
7.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+].[Hg+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Hg.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
MINVSWONZWKMDC-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges