Key Documents
441015
Sigma-Aldrich
Dimethyl (4R,5R)-1,3,2-dioxathiolane-4,5-dicarboxylate 2,2-dioxide
97%
Sinônimo(s):
(−)-Dimethyl 2,3-O-sulfonyl-L-tartrate, Dimethyl L-tartrate cycl-sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O8S
Número CAS:
Peso molecular:
240.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −73°, c = 2 in chloroform
pf
68-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1OS(=O)(=O)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O8S/c1-11-5(7)3-4(6(8)12-2)14-15(9,10)13-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
YZPCWPMIVKWDOZ-QWWZWVQMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3