Key Documents
440019
Sigma-Aldrich
4,4′-Oxybis(phenyl isocyanate)
96%
About This Item
Fórmula linear:
O(C6H4NCO)2
Número CAS:
Peso molecular:
252.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
forma
solid
pb
196 °C/5 mmHg (lit.)
pf
64-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C14H8N2O3/c17-9-15-11-1-5-13(6-2-11)19-14-7-3-12(4-8-14)16-10-18/h1-8H
chave InChI
KDLIYVDINLSKGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of novel chiral tetra-(hydrazinecarboxamide) cyclophane macrocycles.
Nour HF, et al.
Tetrahedron Letters, 54(32), 4139-4142 (2013)