Documentos
439940
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenyl isocyanate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.563 (lit.)
pb
155 °C/4 mmHg (lit.)
pf
33-34 °C (lit.)
densidade
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)10-6-11/h2-5H,1H3
chave InChI
JASTZOAHAWBRLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup