Documentos
435600
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2N(CH2C6H5)NO
Número CAS:
Peso molecular:
290.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
87-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cc2ccccc2)N=O