Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
pb
89 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−8 °C (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
chave InChI
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup