422363
Diketene
contains copper sulfate as stabilizer
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
7.9 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
590 °F
contém
copper sulfate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-2-4(5)6-3/h1-2H2
chave InChI
WASQWSOJHCZDFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup