Key Documents
419958
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Verbenone
≥99%
Sinônimo(s):
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
1907623
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
≥99%
atividade óptica
[α]20/D −142°, neat
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
227-228 °C (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
chave InChI
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N