Documentos
419583
Sigma-Aldrich
2-Butenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
114.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.921 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1/b4-3+;;
chave InChI
RTJGBPYEBKZQGE-CZEFNJPISA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter