Documentos Principais
418935
Sigma-Aldrich
2-(2-Amino-4-nitroanilino)ethanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(NO2)NHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
197.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
133-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1NCCO)[N+]([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)