Documentos
418587
Sigma-Aldrich
Poly(melamine-co-formaldehyde) butylated, solution
average Mn ~1,250, 95 wt. % in 1-butanol
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butyl ether
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
forma
liquid
peso molecular
average Mn ~1,250
concentração
95 wt. % in 1-butanol
índice de refração
n20/D 1.49
densidade
1.03 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
chave InChI
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cross-linking agent.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges