416967
Propargyl ether
98%
Sinônimo(s):
Dipropargyl ether, Dipropynyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
55-57 °C/65 mmHg (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOCC#C
InChI
1S/C6H6O/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2
chave InChI
HRDCVMSNCBAMAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup