415316
(−)-Sparteine
99%
Sinônimo(s):
(−)-Lupinidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −16.5°, c = 10 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
pb
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
chave InChI
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup