Documentos Principais
415103
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
−200 mesh, 95%
Sinônimo(s):
Tricalcium dinitride
About This Item
Fórmula linear:
Ca3N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
powder
tamanho de partícula
−200 mesh
densidade
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
chave InChI
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.