414549
D-Alanine methyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −8.0°, c = 1.6 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
108-110 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m1./s1
chave InChI
IYUKFAFDFHZKPI-AENDTGMFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3