Documentos
405566
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
96%
Sinônimo(s):
α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCF2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
190.57
Beilstein:
2251448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N