Documentos
402508
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with hydrogen tribromide (1:1)
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17Br3N2
Número CAS:
Peso molecular:
392.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
117-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.BrBr.C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2.Br2.BrH/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-2;/h1-8H2;;1H
chave InChI
QRUHFOGNKQZFMD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges