Key Documents
400793
Sigma-Aldrich
Niobium(V) iodide
−8 mesh
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NbI5
Número CAS:
Peso molecular:
727.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
solid
tamanho de partícula
−8 mesh
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Nb](I)(I)(I)I
InChI
1S/5HI.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
FWIYBTVHGYLSAZ-UHFFFAOYSA-I
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges