Documentos Principais
400734
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfide red
synthesis grade
Sinônimo(s):
Mercuric sulfide red
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HgS
Número CAS:
Peso molecular:
232.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
synthesis grade
cor
black
pf
583.5 °C (lit.)
densidade
7.6 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
chave InChI
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of