Documentos
400432
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
204.15
Beilstein:
1963428
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
93-95 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup