Documentos
400009
Sigma-Aldrich
β,2-Dinitrostyrene
99%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
194.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
106-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-6H/b6-5+
chave InChI
INIQBBVYBCGEIX-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3