Documentos
399477
Sigma-Aldrich
Silicon hexaboride
−325 mesh
About This Item
Fórmula linear:
SiB6
Número CAS:
Peso molecular:
94.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
B12B3B4B1[Si]45B2B35
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3