397156
Pentadecafluorotriethylamine
96%
Sinônimo(s):
Perfluorotriethylamine, Tris(pentafluoroethyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.15 psi ( 20 °C)
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.262 (lit.)
pb
68-69 °C/743 mmHg (lit.)
densidade
1.736 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F15N/c7-1(8,9)4(16,17)22(5(18,19)2(10,11)12)6(20,21)3(13,14)15
chave InChI
CBEFDCMSEZEGCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter