394394
Samarium(III) oxide
99.999% trace rare earth metals basis
Sinônimo(s):
Samaria
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace rare earth metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
densidade
8.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sm]O[Sm]=O
InChI
1S/3O.2Sm
chave InChI
PRCWVHVINXAFRG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.