393851
2-Hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedicarboxaldehyde
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C=O)c(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-5,12H,1H3
chave InChI
ZBOUXALQDLLARY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
2-Hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedicarboxaldehyde may be used in the synthesis of the following:
- 3-[(2,4-Dichlorophenyl)iminomethyl]-2-hydroxy-5-methylbenzaldehyde, a Schiff base.
- 2-Hydroxy-3-methoxymethyl-5-methylbenzaldehyde.
- Acyclic Schiff-base ligands.
- Macrobicyclic ligands (MSB).
- 4-Methyl-2,6-divinylphenol.
- 2-Hydroxy-3-dimethoxymethyl-5-methylbenzaldehyde.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3