Documentos
393460
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-4-methylpyridinium bromide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24BrN
Número CAS:
Peso molecular:
310.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
230-233 °C (lit.)