Documentos Principais
392804
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxy-m-tolualdehyde
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
208.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
pf
31-34 °C (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)