Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
p.e.
73-74 °C/47 mmHg (lit.)
densidade
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](Br)[C@@H](C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
chave InChI
BXXWFOGWXLJPPA-ZXZARUISSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?