Documentos
391441
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-3-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3NHC6H5(CH3)2(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
153.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
155-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNC1=CC(=O)CC(C)(C)C1