Documentos Principais
391123
Sigma-Aldrich
Tris(dibenzoylmethanato)iron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H36FeO6
Número CAS:
Peso molecular:
728.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
cadeia de caracteres SMILES
O=C(\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)O\C(=C\C(=O)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
Aplicação
Air-stable, non-hygroscopic, THF-soluble catalyst for the coupling of alkenyl halides with Grignard reagents, and for the samarium(II) iodide promoted intramolecular Barbier-type reaction for the synthesis of bicyclo[m.n.l]alkan-1-ols.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 40, 599-599 (1975)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4112-4112 (1991)