Documentos
390895
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate hydrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
235.06 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
110-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1