385433
Chlorotrimethylsilane solution
1.0 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
Trimethylchlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
concentração
1.0 M in methylene chloride
densidade
1.257 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter