381551
7-Isopropoxy-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
97%
Sinônimo(s):
Ipriflavone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
116-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1ccc2c(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c1
InChI
1S/C18H16O3/c1-12(2)21-14-8-9-15-17(10-14)20-11-16(18(15)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
chave InChI
SFBODOKJTYAUCM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Alpl(25586)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2